Order Entry
Norway
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 2P1C Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwänd e: Reverso + rechte Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666J00015A21
Leverandør:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 2P1C Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwänd e: Reverso + rechte Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666J00015A21
Leverandør:  ERLAB CAPTAIRE