Order Entry
Norway
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1P1C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + standard Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666C02024B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1P1C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + standard Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666C02024B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE