Order Entry
Norway
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Transpar ent Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA636I03023A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Transpar ent Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA636I03023A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE