Order Entry
Norway
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 2P Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA636H00011C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 2P Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA636H00011C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE