Fluorescein
100 g
Catalog # TCIAF0095-100G
Supplier: TCI
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid
- CAS Number:2321-07-5
- Formel:C₂₀H₁₂O₅
- MDL-nummer:MFCD00005050
- Molecular Weight:332.31 g/mol
- Merck-indeksen:14,04159
- Molten Pt:315°C
- Lagringstemperatur:Ambient
- EINECS:219-031-8
Documents
Spesifikasjoner
Spesifikasjonstestresultater
- Appearance:Orange to Amber to Dark red powder to crystal
- Solubility in hot EtOH (95vol%):almost transparency
- Drying loss:max. 1.0 %
- Ignition residue (Sulfate):max. 2.0 %
- Sensitiveness:to pass test
Spesifikasjoner
- Pk:100 g



