Polarimeterröhre T-Cell 100 FM (Peltier) Polarimeterröhre aus Edelstahl mit Schlaustutzen für Durchflussmessungen 100 mm lang T‐Cell Polarimeterröhren mit integrierten Peltierelement zum Kühlen oder Heizen von Proben. Kein externes Wasserbad erforder 1 * 1 ST
Catalog # SCMI10438
Supplier: SCHMIDT HAENSCH
Frequently Bought Together