Order Entry
Norway
ContactUsLinkComponent
POLYSTAR 438M Validierbares Magent-Tischschweissgerät mit auslesbaren Daten. Das polystar® Magnet-Tischschweißgerät Typ 438 M hat vertikale Schweißschienen zwischen denen das Schweißgut eingelegt wird. Mit der doppelten Impulsbeheizung können sowohl 1 * 1 ST
Katalog # RISC120164
Supplier:  RISCHE HERFURTH
POLYSTAR 438M Validierbares Magent-Tischschweissgerät mit auslesbaren Daten. Das polystar® Magnet-Tischschweißgerät Typ 438 M hat vertikale Schweißschienen zwischen denen das Schweißgut eingelegt wird. Mit der doppelten Impulsbeheizung können sowohl 1 * 1 ST
Katalog # RISC120164
Supplier:  RISCHE HERFURTH