Microtube racks
Red, 48 (4×12), 1,5 ml, 270×100×50 mm
Catalog # 212-6639
Supplier: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Gå til:
Product Details & Documents
Acrylic.
Spesifikasjoner
- For tubes:1,5 ml
- No. of Holes:48 (4×12)
- Colour:Red
- Seq:09
- W×D×H:270×100×50 mm



