Boc-Pro-OH
Bottle
Catalog # APOSOR61282-5G
New Product
Supplier: Apollo Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-proline, N-Boc-L-proline, N-α-t-Boc-L-Proline, BOC-L-Proline, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
- CAS Number:15761-39-4
- Formel:C₁₀H₁₇NO₄
- MDL-nummer:MFCD00037324
- Molecular Weight:215.25 g/mol
- Molten Pt:133…136 °C
- Lagringstemperatur:Refrigerator
- EINECS:239-848-3
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
- Pack type:Bottle



