Order Entry
Norway
ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 87-600
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 87-600
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 87-600
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • ANSE87-600/8
  • ANSE87-600/7
  • ANSE87-600/9.5-10
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Finish:
  • Fishscale
  • Fishscale
  • Fishscale
  • Cuff style:
  • Pinked
  • Pinked
  • Pinked
  • EN norm:
  • EN 421:2010, EN 388:2016 (X010X), EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016
  • EN 421:2010, EN 388:2016 (X010X), EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016
  • EN 421:2010, EN 388:2016 (X010X), EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016
Specifications