
Ethyl phenylacetate ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Sertifikat
Om dette produktet
CAS-nummer:101-97-3
:
Formel:C₁₀H₁₂O₂
MDL-nummer:MFCD00009178
:164.2 g/mol
Merck-indeksen:14,03840
Kokende Pt:226°C
Molten Pt:–29 °C
Tetthet:1,03 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:107°C
EINECS:202-993-8
:GHS07
Lagringstemperatur:Ambient
Spesifikasjonstestresultater
- Appearance:Colorless to Almost colorless clear liquid
- Purity (GC):min. 99.0 %