Carmine alum lake of carminic acid, pure, certified
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Sertifikat
Om dette produktet
CAS-nummer:1390-65-4
:MFCD00167031
Formel:C₂₂H₂₀O₁₃
MDL-nummer:MFCD00167028
:492.389 g/mol
Lagringstemperatur:Ambient
EINECS:215-724-4
Spesifikasjonstestresultater
- Appearance:Dark red Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- UV spectrum:Complies
- BSC Certification:Passes