Order Entry
Norway
ContactUsLinkComponent
Toluene
Toluene
  SWEDTO341904
 :  
undefined
Toluene
  SWEDTO341904
 :  
  • Pk:
    208 L
  • Seq:
    5579
 :
 :92.14 g/mol
 :13,09607
 :110.6 °C (1013 hPa)
 :–95 °C
 :0.867 g/cm³ (20 °C)
 :4 °C
 :Ambient
 :203-625-9
 :1294
 :3,II
 :05-2114615130-69
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :108-88-3
 :C₆H₅CH₃
 :MFCD00008512