kr 0,00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Norway
ContactUsLinkComponent
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid ≥99%
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid ≥99%
A14274.22
:
Thermo Fisher Scientific
:
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid ≥99%
A14274.22
:
Thermo Fisher Scientific
:
Pk:
100 g
Seq:
3401
:
:
212.2 g/mol
:
225…226 °C (10 mmHg)
:
168…171 °C
:
1.31 g/cm³ (24.95 °C)
:
Ambient
:
204-248-2
:
GHS07
:
118-41-2
:
C₁₀H₁₂O₅
:
MFCD00002501