

Antimony(III) potassium oxitartrate trihydrate 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Sertifikat
Om dette produktet
CAS-nummer:28300-74-5
:304-61-0
Formel:C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O
MDL-nummer:MFCD00167056
:667.88 g/mol
Merck-indeksen:13,00706
Molten Pt:100 °C
Tetthet:2,6 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur:Ambient
EINECS:229-436-1
U.N:1551
ADR:6.1,III
:GHS07
:GHS09
Spesifikasjonstestresultater
- Appearance:White Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Titration Iodometric:≥99.0 %
- Loss on drying:≤2.7 % (105°C)