Hyllesystem, Chrome
Om dette produktet
Fleksibel og robust modulært hyllesystem. Takket være den spesielle låsemekanismen kan hyllene justeres vertikalt på noen minutter uten bruk av verktøy, og uten at stabilitet og sikkerhet påvirkes. Ekstrahyllene kan brukes til å bygge ut grunnsystemet eller brukes separat.
- Quick and easy assembly to meet individual requirements
- Each unit comprises four shelves
- Height: 1600 mm
- Load capacity: approx. 1000 kg (approx. 250 kg per shelf)
Made of superior chromium plated steel.
10 Alternativer tilgjenglige nedenfor
Product Details & Documents
Fleksibel og robust modulært hyllesystem. Takket være den spesielle låsemekanismen kan hyllene justeres vertikalt på noen minutter uten bruk av verktøy, og uten at stabilitet og sikkerhet påvirkes. Ekstrahyllene kan brukes til å bygge ut grunnsystemet eller brukes separat.
- Quick and easy assembly to meet individual requirements
- Each unit comprises four shelves
- Height: 1600 mm
- Load capacity: approx. 1000 kg (approx. 250 kg per shelf)
Made of superior chromium plated steel.
Product Family Options
Produktinformasjon
- BeskrivelseMaterialeB×D×HAvailabilityPrice
- BasissystemStål, krombelagt915×460×1600 mmLog in for å se tilgjengelighet og deres pris1 * 1 Itemskr 8 850,00
- BasissystemStål, krombelagt915×535×1600 mmLog in for å se tilgjengelighet og deres pris1 * 1 Itemskr 10 025,00
- BasissystemStål, krombelagt1070×460×1600 mmLog in for å se tilgjengelighet og deres pris1 * 1 Itemskr 10 150,00
- BasissystemStål, krombelagt1070×535×1600 mmLog in for å se tilgjengelighet og deres pris1 * 1 Itemskr 11 225,00
- BasissystemStål, krombelagt1220×460×1600 mmLog in for å se tilgjengelighet og deres pris1 * 1 Itemskr 10 150,00
- TilleggshyllerStål, krombelagt915×460×1600 mmLog in for å se tilgjengelighet og deres pris1 * 1 Itemskr 8 425,00
- TilleggshyllerStål, krombelagt915×535×1600 mmLog in for å se tilgjengelighet og deres pris1 * 1 Itemskr 9 600,00
- TilleggshyllerStål, krombelagt1070×460×1600 mmLog in for å se tilgjengelighet og deres pris1 * 1 Itemskr 9 725,00
- TilleggshyllerStål, krombelagt1070×535×1600 mmLog in for å se tilgjengelighet og deres pris1 * 1 Itemskr 10 800,00
- TilleggshyllerStål, krombelagt1220×460×1600 mmLog in for å se tilgjengelighet og deres pris1 * 1 Itemskr 9 725,00