About this item
Biodyne®-transfermembraner har høy følsomhet og lav bakgrunn og gir forbedret påvisning og oppløsning. Perfekte for påvisning av nukleinsyrer.
- Membranes do not crack, shrink or tear when subjected to multiple cycles of hybridisation, stripping and reprobing
- Intrinsically hydrophilic for easy wetting
- Superior performance with radioactive (Biodyne® B membrane) and non-radioactive (Biodyne® A membrane) detection systems
Biodyne® A-membran (amfoterisk nylon 6,6): Membranens zeta-potensial kan reguleres ved å endre pH-verdien. Perfekt for rehybridiseringer av enkeltprober eller flere prober, og for bruksområder der bakgrunn skaper problemer.
Biodyne® B-membran (positivt ladet nylon 6,6): Poreflatene har høy tetthet av kvaternære ammoniumgrupper. Svært høy følsomhet. Egnet for nukleinsyreoppgaver.
Biodyne® C-membran (negativt ladet nylon 6,6): Kan avledes ved å koble reaksjoner gjennom karboksylgruppene på poreoverflatene.
Biodyne® Plus-membran (positivt ladet nylon 6,6 med høyt isoelektrisk punkt): I forbindelse med visse ikke-radioaktive påvisningssystemer er den mer følsom enn Biodyne® A-membranen, samtidig som den har lavere bakgrunn enn Biodyne® B-membranen.
Biodyne®-overføringsmembraner er resistente mot vanlige løsningsmidler, for eksempel aceton, alkohol, klorerte alifatiske hydrokarboner, formamid, 2 M-natriumhydroksid, DMSO og dimetylformamid. De er ikke kompatible med konsentrert maursyre (>50%), saltsyre (>4 M), oksideringsmidler eller lange eksponeringer (dager til uker) for pH <2.