Order Entry
Norway
ContactUsLinkComponent
Docosa-7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-pentaenoic acid ≥98%
Docosa-7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-pentaenoic acid ≥98%
Catalog # ENZOBMLFA0120010
Leverandør:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS-nummer:  
undefined
Docosa-7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-pentaenoic acid ≥98%
Catalog # ENZOBMLFA0120010
Leverandør:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS-nummer:  

Spesifikasjoner

  • Pk:
    10 mg
  • Seq:
    2275

Spesifikasjoner

Spesifikasjonstestresultater

  • Purity:
    ≥98%
  • Appearance:
    Clear to pale yellow oil

Spesifikasjonstestresultater

Om dette produktet

 :
 :330.512 g/mol
CAS-nummer:24880-45-3
Formel:C₂₂H₃₄O₂