Order Entry
Norway
ContactUsLinkComponent
Anti-PLP Mouse Antibody
Anti-PLP Mouse Antibody
Catalog # APOSBITP2069-1MG
Leverandør:  Apollo Scientific
Anti-PLP Mouse Antibody
Catalog # APOSBITP2069-1MG
Leverandør:  Apollo Scientific

Spesifikasjoner

  • Antigen name:
    Porteolipid Protein of Myelin
  • Antigen symbol:
    PLP
  • Host:
    Mouse
  • Pk:
    1 mg

Spesifikasjoner

Om dette produktet