Order Entry
Norway
ContactUsLinkComponent
6-Fluorogramine 97%
6-Fluorogramine 97%
Catalog # APOSPC9114-5G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  
6-Fluorogramine 97%
Catalog # APOSPC9114-5G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  

Spesifikasjoner

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    5 g
  • Seq:
    3173

Spesifikasjoner

Om dette produktet

 :
 :192.24 g/mol
Lagringstemperatur:Ambient
CAS-nummer:343-93-1
Formel:C₁₁H₁₃FN₂
MDL-nummer:MFCD00056918