
Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Leverandør: Apollo Scientific
Sertifikat
Om dette produktet
CAS-nummer:132705-51-2
:
Formel:C₁₂H₂₄BrF₆N₃P₂
MDL-nummer:MFCD00077412
Molten Pt:139 °C
:466.2 g/mol
:GHS05
Lagringstemperatur:Freezer