6-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-ylamine 95+%
Catalog # APOSPC201176-250MG
Leverandør: Apollo Scientific
CAS-nummer:
Spesifikasjoner
- Pack type:Bottle
- Pk:250 mg
- Seq:2590
Spesifikasjoner
Om dette produktet
:
:152.1300 g/mol
Lagringstemperatur:Ambient
CAS-nummer:177995-38-9
Formel:C₇H₅FN₂O
MDL-nummer:MFCD09999138