kr 0,00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Norway
ContactUsLinkComponent
3-Fluoro-4-methylbenzaldehyde
3-Fluoro-4-methylbenzaldehyde 96%
3-Fluoro-4-methylbenzaldehyde 96%
:
Apollo Scientific
3-Fluoro-4-methylbenzaldehyde 96%
:
Apollo Scientific
:
177756-62-6
:
:
C₈H₇FO
:
MFCD01631532
:
138.14 g/mol
:
206 °C
:
1.133 g/cm³ (25 °C)
:
82 °C
:
GHS07
:
Ambient