kr 0,00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Norway
ContactUsLinkComponent
4-Propylbenzene-1,3-diol
4-Propylbenzene-1,3-diol 97%
4-Propylbenzene-1,3-diol 97%
:
Apollo Scientific
4-Propylbenzene-1,3-diol 97%
:
Apollo Scientific
:
18979-60-7
:
:
C₉H₁₂O₂
:
MFCD00020120
:
152.19 g/mol
:
286.9 °C
:
82.5 °C
:
GHS07
:
Ambient