kr 0,00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Norway
ContactUsLinkComponent
2,5-Dichloropyridine
2,5-Dichloropyridine
2,5-Dichloropyridine
:
Apollo Scientific
2,5-Dichloropyridine
:
Apollo Scientific
:
16110-09-1
:
:
C₅H₃Cl₂N
:
MFCD00006239
:
147.99 g/mol
:
190…191 °C
:
59…62 °C
:
112 °C
:
Ambient
:
240-278-2
:
GHS07