Order Entry
Norway
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Isothiazolin-3-one

Irriterende
Supplier:   Apollo Scientific
Isothiazolin-3-one
Supplier:  Apollo Scientific
Certificates
Isothiazolin-3-one

2 Alternativer tilgjenglige nedenfor

Product Details & Documents
Synonymer:  Isothiazol-3(2H)-one
  • CAS Number:1003-07-2
  • Formel:C₃H₃NOS
  • MDL-nummer:MFCD09834764
  • Molecular Weight:101.13 g/mol
  • Lagringstemperatur:Refrigerator
Product Family Options

Produktinformasjon

  • Pack type
    Pk
    Availability
    Price
  • Bottle
    250 mg
    Log in for å se tilgjengelighet og deres pris
    Log in for å se tilgjengelighet og deres pris
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - kr 270,00
    kr 270,00
    1 * 250 mg
       kr 270,00

  • Bottle
    1 g
    Log in for å se tilgjengelighet og deres pris
    Log in for å se tilgjengelighet og deres pris
    1 * 1 g
    1 * 1 g - kr 790,00
    kr 790,00
    1 * 1 g
       kr 790,00