Order Entry
Norway
ContactUsLinkComponent
Benzo[b]thiophene-3-acetonitrile
Benzo[b]thiophene-3-acetonitrile
Catalog # APOSOR28492-1G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  
Benzo[b]thiophene-3-acetonitrile
Catalog # APOSOR28492-1G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  

Spesifikasjoner

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    1 g
  • Seq:
    3047

Spesifikasjoner

Om dette produktet

 :
Molten Pt:62…66 °C
Lagringstemperatur:Ambient
U.N:3439
ADR:6.1,III
 :173.24 g/mol
CAS-nummer:3216-48-6
Formel:C₁₀H₇NS
MDL-nummer:MFCD00027389