kr 0,00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Norway
ContactUsLinkComponent
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
:
Apollo Scientific
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
:
Apollo Scientific
:
70258-18-3
:
:
C₆H₅Cl₂N
:
MFCD00125366
:
162.02 g/mol
:
37…42 °C
:
110 °C
:
Ambient
:
3261
:
8,II
:
GHS05
:
GHS07