Order Entry
Norway
ContactUsLinkComponent
Sodium metabisulphite
Sodium metabisulphite
Catalog # APOSIN3247-500G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  
Sodium metabisulphite
Catalog # APOSIN3247-500G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  

Spesifikasjoner

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    500 g
  • Seq:
    3645

Spesifikasjoner

Om dette produktet

 :
 :190.11 g/mol
Molten Pt:150 °C
Tetthet:1.48 g/cm³ (25 °C)
EINECS:231-548-0
 :GHS07
Lagringstemperatur:Ambient
CAS-nummer:7681-57-4
Formel:Na₂S₂O₅
MDL-nummer:MFCD00167602