
Copper(I) bromide 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Sertifikat
Om dette produktet
CAS-nummer:7787-70-4
:
Formel:BrCu
MDL-nummer:MFCD00010969
:143.45 g/mol
Kokende Pt:1345 °C
Molten Pt:504 °C
Tetthet:4.71 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur:Ambient
EINECS:232-131-6
:GHS07