Guanidinium hydrochloride 99,5%
Leverandør: Apollo Scientific
Sertifikat
Om dette produktet
CAS-nummer:50-01-1
:
Formel:NH₂C(=NH)NH₂·HCl
MDL-nummer:MFCD00013026
:95.53 g/mol
Molten Pt:178…188 °C
Tetthet:1.344 g/cm³ (25 °C)
EINECS:200-002-3
:GHS07
Lagringstemperatur:Ambient