Order Entry
Norway
ContactUsLinkComponent
(Cyclohexylmethyl)(methyl)amine 96%
(Cyclohexylmethyl)(methyl)amine 96%
Catalog # APOSOR907380-1G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  
(Cyclohexylmethyl)(methyl)amine 96%
Catalog # APOSOR907380-1G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  

Spesifikasjoner

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    1 g
  • Seq:
    3047

Spesifikasjoner

Om dette produktet

 :
 :127.227 g/mol
Lagringstemperatur:Ambient
CAS-nummer:25756-29-0
Formel:C₈H₁₇N
MDL-nummer:MFCD01734787