
2-Isopropoxy-1,3-thiazole-5-boronic acid, pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Sertifikat
Om dette produktet
CAS-nummer:1352652-22-2
:MFCD12032346
Formel:C₁₂H₂₀BNO₃S
MDL-nummer:MFCD12032347
:269.168 g/mol
:GHS07
Lagringstemperatur:Refrigerator