Order Entry
Norway
ContactUsLinkComponent
Methyl 2-bromo-4-hydroxybenzoate 95%
Irriterende
Methyl 2-bromo-4-hydroxybenzoate 95%
Catalog # APOSOR400687-1G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  
Irriterende
Methyl 2-bromo-4-hydroxybenzoate 95%
Catalog # APOSOR400687-1G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  

Spesifikasjoner

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    1 g
  • Seq:
    3047

Spesifikasjoner

Om dette produktet

 :
 :231.043 g/mol
 :GHS07
Lagringstemperatur:Ambient
CAS-nummer:101085-03-4
Formel:C₈H₇BrO₃
MDL-nummer:MFCD18398783