kr 0,00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Norway
ContactUsLinkComponent
6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
APOSOR300027-1G
:
Apollo Scientific
:
6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
APOSOR300027-1G
:
Apollo Scientific
:
Pack type:
Bottle
Pk:
1 g
Seq:
3047
:
:
154.557 g/mol
:
195…205 °C
:
GHS07
:
Ambient
:
1314974-66-7
:
C₅H₃ClN₄
:
MFCD11043990