Methylene blue
Katalog # MOLE15215462-100G
Leverandør: Molekula
CAS-nummer:
Spesifikasjoner
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:100 g
- Seq:3401
Spesifikasjoner
Om dette produktet
:
:319.86 g/mol
Merck-indeksen:12,06137
Molten Pt:180 °C
Tetthet:1.757 g/cm³ (22 °C)
EINECS:200-515-2
:GHS07
Lagringstemperatur:Ambient
CAS-nummer:61-73-4
:MFCD00012111
Formel:C₁₆H₁₈ClN₃S
MDL-nummer:MFCD00150008