Order Entry
Norway
ContactUsLinkComponent
2,4,6-Trichloropyrimidine-5-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Irriterende
2,4,6-Trichloropyrimidine-5-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør:  TCI
Sertifikat
undefined
Irriterende
2,4,6-Trichloropyrimidine-5-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør:  TCI

Spesifikasjonstestresultater

  • Appearance:
    White to Orange to Green powder to crystal
  • Purity (GC):
    min. 98.0 %
  • Melting point:
    130.0 to 134.0 deg-C

Spesifikasjonstestresultater

Relatert informasjon