
1-Boc-3-oxopiperazine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Sertifikat
Om dette produktet
CAS-nummer:76003-29-7
:
Formel:C₉H₁₆N₂O₃
MDL-nummer:MFCD02181069
:200.238 g/mol
:GHS07
Spesifikasjonstestresultater
- Appearance:White to Yellow to Orange powder to crystal
- Purity (GC):min. 98.0 %
- Melting point:158.0 to 164.0 deg-C