1,4-Anthraquinone ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Sertifikat
Om dette produktet
CAS-nummer:635-12-1
:
Formel:C₁₄H₈O₂
MDL-nummer:MFCD00013724
:208.22 g/mol
Molten Pt:218°C
EINECS:211-228-7
Spesifikasjonstestresultater
- Appearance:Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
- Purity (GC):min. 93.0 %