5-Amino-2-(hydroxymethyl)phenylboronic acid cyclic monoester ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Katalog # TCIAA2559-1G
Leverandør: TCI
CAS-nummer:
Spesifikasjoner
- Pk:1 g
- Seq:3047
Spesifikasjoner
Spesifikasjonstestresultater
- Appearance:Light orange to Yellow to Green powder to crystal
- Purity (HPLC):min. 95.0 area%
- Purity (Neutralization titration):min. 95.0 %
Spesifikasjonstestresultater
Om dette produktet
:
:148.96 g/mol
Molten Pt:148°C
:GHS07
CAS-nummer:117098-94-9
Formel:C₇H₈BNO₂
MDL-nummer:MFCD14584713