Trifluoroacetic acid 99.01-101.0% (by titrimetric analysis), GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Sertifikat
Om dette produktet
CAS-nummer:76-05-1
:
Formel:C₂HF₃O₂
MDL-nummer:MFCD00004169
:114.02 g/mol
Molten Pt:–15 °C
U.N:2699
ADR:8,I
:GHS07
:GHS05
Lagringstemperatur:Ambient
Spesifikasjonstestresultater
- Assay (Titration) :99.0-101.0 %w/w
- Relative density (d 20°C/4°C) :1.487-1.490
- Identity (IR) :Complying
- Water (KF) :max. 0.1 %w/w
Spesifikasjonstestresultater
Relatert informasjon
Sertifikat
Søk etter LOT-nummerspec_VWRC85903.150 spec_VWRC85903.180 spec_VWRC85903.290