kr 0,00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Norway
ContactUsLinkComponent
Antimony (III) sulphide
Antimony (III) sulphide ≥99.9% (metals basis)
Antimony (III) sulphide ≥99.9% (metals basis)
:
Thermo Fisher Scientific
Antimony (III) sulphide ≥99.9% (metals basis)
:
Thermo Fisher Scientific
:
1345-04-6
:
:
S₃Sb₂
:
MFCD00011217
:
339.72 g/mol
:
14,713
:
1150 °C (1013 hPa)
:
550 °C
:
4.12 g/cm³ (20 °C)
:
Ambient
:
215-713-4
:
1549
:
6.1,III
:
GHS07
:
GHS09
externalurl.pdf
msds_ALFA040371
Thermo Scientific Acroseal 25 Years