1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Sertifikat
Om dette produktet
CAS-nummer:81-64-1
:
Formel:C₁₄H₈O₄
MDL-nummer:MFCD00001209
:240.22 g/mol
Merck-indeksen:14,8064
Kokende Pt:∼450 °C
Molten Pt:195…198 °C
Tetthet:1.278 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:222 °C (431 °F)
Lagringstemperatur:Ambient
EINECS:201-368-7