


6-Chloro-o-toluidine ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Sertifikat
Om dette produktet
CAS-nummer:87-63-8
:
Formel:C₇H₈ClN
MDL-nummer:MFCD00007679
:141.6 g/mol
Kokende Pt:215 °C
Molten Pt:2 °C
Tetthet:1.174
Flash Pt:98 °C (208 °F)
Lagringstemperatur:Ambient
EINECS:201-759-2
U.N:3429
ADR:6.1,III
:GHS06
:GHS08
:GHS07