Blades
Katalog # APOL10-210-090
Leverandør: APOLLO HERCKENRATH
Spesifikasjoner
- Description:Blade with steel handle
- L×W:57,0×24,8 mm
- Material:Carbon steel
- Thickness:0,28 mm
- Pk:100
Spesifikasjoner
Om dette produktet
These blades made from carbon steel feature a handle bar made from steel.
Packaging: 5 blades per bag.