Molybdenum, gauze woven from wire, twilled weave 165 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Sertifikat
Om dette produktet
CAS-nummer:7439-98-7
:
Formel:Mo
MDL-nummer:MFCD00003465
Merck-indeksen:12,06317
Kokende Pt:3617 °C (1013 hPa)
Molten Pt:2622 °C
Tetthet:10.28 g/cm³ (20 °C)
:95.94 g/mol
Lagringstemperatur:Ambient
EINECS:231-107-2