Order Entry
Norway
ContactUsLinkComponent
Nitrile gloves, Microflex® 93-243
Nitrile gloves, Microflex® 93-243
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Nitrile gloves, Microflex® 93-243
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-4577
  • 112-4575
  • 112-4580
  • 112-4579
  • 112-4576
  • 112-4578
  • Model:
  • 93-243
  • 93-243
  • 93-243
  • 93-243
  • 93-243
  • 93-243
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Finish:
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifications