kr 0,00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Norway
ContactUsLinkComponent
Tyramine
Tyramine ≥98%
Tyramine ≥98%
:
Thermo Fisher Scientific
Tyramine ≥98%
:
Thermo Fisher Scientific
:
51-67-2
:
:
C₈H₁₁NO
:
MFCD00008193
:
137.18 g/mol
:
14,9835
:
175…181 °C (8 mmHg)
:
160…162 °C
:
Ambient
:
200-115-8
:
GHS07
msds_ALFAJ60990
Thermo Scientific Acroseal 25 Years