Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
Organische referentiestandaard, o-Kresol 5.000 µg/ml in methanol, Supelco®
Organische referentiestandaard, o-Kresol 5.000 µg/ml in methanol, Supelco®
Catalogus # 40250-U
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  
Organische referentiestandaard, o-Kresol 5.000 µg/ml in methanol, Supelco®
Catalogus # 40250-U
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  
Specificaties
  • VPE:
    1
  • CAS No.:
    95-48-7
  • Omschrijving:
    o-Cresol 5,000 µg/ml in methanol
  • Formule:
    C₇H₈O
Specificaties
Over dit artikel