Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
mit integriertem Thermoelement Typ K. Abnehmbares Netzkabel mit Personenschutzstecker und Schuko-Stecker. Betriebsspannung 230 VAC Leistung 500 W Max. zulässige Betriebstemperatur 450°C Für Kolbengrösse 2000 ml. 1 * 1 items
Catalog # WINKW5484-1905
Supplier:  WINKLER
New Product
mit integriertem Thermoelement Typ K. Abnehmbares Netzkabel mit Personenschutzstecker und Schuko-Stecker. Betriebsspannung 230 VAC Leistung 500 W Max. zulässige Betriebstemperatur 450°C Für Kolbengrösse 2000 ml. 1 * 1 items
Catalog # WINKW5484-1905
Supplier:  WINKLER